7-Methoxy-3,4,5,6-tetrahydro-2H-azepine 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Aza-2-methoxy-1-cycloheptene, O-Methylcaprolactim, 7-Methoxy-3,4,5,6-tetrahydro-2H-azepine
A3282-25G A3282-5G
TCIAA3282-25GEA 106 EUR
TCIAA3282-25G TCIAA3282-5G
7-Methoxy-3,4,5,6-tetrahydro-2H-azepine 98,0 GC_ASSAY_METHOD
7-Methoxy-3,4,5,6-tetrahydro-2H-azepine
Formula: C₇H₁₃NO
MW: 127.19 g/mol
Pto. Ebullición: 53°C
Pto. de inflamación: 51°C
Número MDL: MFCD00006938
Núm. CAS: 2525-16-8
EINECS: 219-762-2
UN: 1993
ADR: 3 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %