1-Benzhydrylazetidin-3-amine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Amino-1-(diphenylmethyl)azetidine
A3283-1G A3283-5G
TCIAA3283-1GEA 40 EUR
TCIAA3283-1G TCIAA3283-5G
1-Benzhydrylazetidin-3-amine ≥98.0% (por GC)
1-Benzhydrylazetidin-3-amine
Formula: C₁₆H₁₈N₂
MW: 238,34 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03093386
Núm. CAS: 40432-52-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Melting point 61.000 to 65.000 deg-C