2-Acetylamino-4-methylthiazole-5-sulphonyl chloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-Acetylamino-4-methyl-thiazole-5-sulphonyl chloride, 2-Acetamido-4-methyl-1,3-thiazole-5-sulphonyl chloride, 2-Acetamido-4-methylthiazole-5-sulphonyl chloride, 2-Acetamido-4-methyl-5-thiazolesulphonyl chloride
A3288-1G A3288-5G
TCIAA3288-1GEA 53 EUR
TCIAA3288-1G TCIAA3288-5G
2-Acetylamino-4-methylthiazole-5-sulphonyl chloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2-Acetylamino-4-methylthiazole-5-sulphonyl chloride
Formula: C₆H₇ClN₂O₃S₂
Número MDL: MFCD00005320
Núm. CAS: 69812-29-9
EINECS: 274-127-7
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 155.0 to 159.0 deg-C