2'-Anilino-6'-(dibutylamino)-3'-methylfluoran ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
6'-(Dibutylamino)-3'-methyl-2'-(phenylamino)-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthen]-3-one, 3'-Dibutylamino-6'-methyl-7'-phenylaminofluoran, ODB 2
A3289-25G
A3289-5G
TCIAA3289-25GEA
92
EUR
TCIAA3289-25G
TCIAA3289-5G
2'-Anilino-6'-(dibutylamino)-3'-methylfluoran ≥98.0% (by HPLC)
2'-Anilino-6'-(dibutylamino)-3'-methylfluoran
Formula:
C₃₅H₃₆N₂O₃ MW: 532,68 g/mol |
Número MDL:
MFCD00307579 Núm. CAS: 89331-94-2 EINECS: 403-830-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 95.0 % |
Melting point | 183.0 to 187.0 deg-C |