Acetamidine hydrobromide ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Acetamidinium bromide
A3292-1G A3292-5G
TCIAA3292-1GEA 37 EUR
TCIAA3292-1G TCIAA3292-5G
Acetamidine hydrobromide ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Acetamidine hydrobromide
Formula: C₂H₆N₂·HBr
MW: 139,00 g/mol
Núm. CAS: 1040352-82-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %