(2E)-3-(3-Aminophenyl)acrylic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
(E)-3-Aminocinnamic acid, (E)-3-(3-Aminophenyl)acrylic acid
A3297-1G
A3297-5G
TCIAA3297-1GEA
102
EUR
TCIAA3297-1G
TCIAA3297-5G
(2E)-3-(3-Aminophenyl)acrylic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
(2E)-3-(3-Aminophenyl)acrylic acid
Formula:
C₉H₉NO₂ |
Número MDL:
MFCD00460112 Núm. CAS: 127791-53-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 180.0 to 184.0 deg-C |