2-(4-Aminophenyl)benzoxazol-5-amine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
2-(4-Aminophenyl)benzo[d]oxazol-5-amine, 5-Amino-2-(4-aminophenyl)benzoxazole
A3300-5G
A3300-25G
TCIAA3300-5GEA
73
EUR
TCIAA3300-5G
TCIAA3300-25G
2-(4-Aminophenyl)benzoxazol-5-amine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2-(4-Aminophenyl)benzoxazol-5-amine
Formula:
C₁₃H₁₁N₃O MW: 225,25 g/mol |
Número MDL:
MFCD00445970 Núm. CAS: 13676-47-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 229.0 to 233.0 deg-C |