(R)-3-Aminobutyric acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: (R)-3-Aminobutanoic acid, (R)-3-Aminobutyric acid
A3308-1G A3308-25G A3308-5G
TCIAA3308-1GEA 25 EUR
TCIAA3308-1G TCIAA3308-25G TCIAA3308-5G
(R)-3-Aminobutyric acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
(R)-3-Aminobutyric acid
Formula: C₄H₉NO₂
MW: 103,1198 g/mol
Pto. de fusión: 212°C
Número MDL: MFCD00211284
Núm. CAS: 3775-73-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %