2-Amino-5-bromobenzophenone ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
A3311-1G
A3311-5G
TCIAA3311-1GEA
31
EUR
TCIAA3311-1G
TCIAA3311-5G
2-Amino-5-bromobenzophenone ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Amino-5-bromobenzophenone
Formula:
C₁₃H₁₀BrNO |
Número MDL:
MFCD00059962 Núm. CAS: 39859-36-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 111.0 to 115.0 deg-C |