Acetylthio-PEG3-C2-Azide ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
Ethanethioic acid S-[2-[2-[2-(2-Azidoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethyl] ester, S-[2-[2-[2-(2-Azidoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethyl] Ethanethioate
A3319-250MG
A3319-50MG
TCIAA3319-250MGEA
828
EUR
TCIAA3319-250MG
TCIAA3319-50MG
Acetylthio-PEG3-C2-Azide ≥98.0% (por GC)
Acetylthio-PEG3-C2-Azide
Formula:
C₁₀H₁₉N₃O₄S MW: 277,34 g/mol Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD22201539 Núm. CAS: 1310827-26-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Brown clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...