2-Acetyl-3,5-dimethylpyrazine ≥98.0% (por GC) (contains 2-Acetyl-3,6-dimethylpyrazine)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-(3,5-Dimethylpyrazin-2-yl)ethanone
A3326-1G A3326-5G
TCIAA3326-1GEA 24 EUR
TCIAA3326-1G TCIAA3326-5G
2-Acetyl-3,5-dimethylpyrazine ≥98.0% (por GC) (contains 2-Acetyl-3,6-dimethylpyrazine)
2-Acetyl-3,5-dimethylpyrazine
Formula: C₈H₁₀N₂O
MW: 150.18 g/mol
Pto. de inflamación: 91°C
Número MDL: MFCD00055023
Núm. CAS: 54300-08-2
EINECS: 259-076-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomer)
Specific gravity (20/20) 1.0740 to 1.0840