4-Aminotetrahydro-2H-thiopyran 1,1-dioxide hydrochloride ≥98.0% (by total nitrogen and titration analysis)
Proveedor: TCI
A3327-1G A3327-200MG
TCIAA3327-1GEA 90 EUR
TCIAA3327-1G TCIAA3327-200MG
4-Aminotetrahydro-2H-thiopyran 1,1-dioxide hydrochloride ≥98.0% (by total nitrogen and titration analysis)
4-Aminotetrahydro-2H-thiopyran 1,1-dioxide hydrochloride
Formula: C₅H₁₂ClNO₂S
Pto. de fusión: 289°C
Número MDL: MFCD11114559
Núm. CAS: 116529-31-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %