2-(2-Amino-4-nitroanilino)ethanol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
A3332-25G A3332-5G
TCIAA3332-25GEA 65 EUR
TCIAA3332-25G TCIAA3332-5G
2-(2-Amino-4-nitroanilino)ethanol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-(2-Amino-4-nitroanilino)ethanol
Formula: C₈H₁₁N₃O₃
Número MDL: MFCD00156329
Núm. CAS: 56932-44-6
EINECS: 260-450-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 133.0 to 137.0 deg-C