2-Amino-3-bromo-5-fluoropiridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
A3346-1G
A3346-5G
TCIAA3346-1GEA
50
EUR
TCIAA3346-1G
TCIAA3346-5G
2-Amino-3-bromo-5-fluoropiridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Amino-3-bromo-5-fluoropiridina
Formula:
C₅H₄BrFN₂ |
Número MDL:
MFCD03092924 Núm. CAS: 869557-43-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 64.0 to 68.0 deg-C |