Alloc-Val-Cit-PAB-OH ≥96.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Sinónimos: N-(Allyloxycarbonyl)-L-valyl-N5-(aminocarbonyl)-N-[4-(hydroxymethyl)phenyl]-L-ornithinamide, Allyl [(S)-1-[[(S)-1-[[4-(Hydroxymethyl)phenyl]amino]-1-oxo-5-ureidopentan-2-yl]amino]-3-methyl-1-oxobutan-2-yl]carbamate
A3348-1G A3348-250MG
TCIAA3348-1GEA 859 EUR
TCIAA3348-1G TCIAA3348-250MG
Alloc-Val-Cit-PAB-OH ≥96.0% (by HPLC, total nitrogen)
Alloc-Val-Cit-PAB-OH
Formula: C₂₂H₃₃N₅O₆
MW: 463,54 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Núm. CAS: 1608127-09-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 96.0 %