Farnesyl thiosalicylic acid ≥96.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Salirasib, FTS
A3351-100MG A3351-25MG
TCIAA3351-100MGEA 189 EUR
TCIAA3351-100MG TCIAA3351-25MG
Farnesyl thiosalicylic acid ≥96.0% (by HPLC, titration analysis)
Farnesyl thiosalicylic acid
Formula: C₂₂H₃₀O₂S
MW: 358,54 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00467723
Núm. CAS: 162520-00-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
Melting point 70.0 to 74.0 deg-C