3-[(Allyloxy)methyl]-3-ethyloxetane ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Ethyl-3-(prop-2-enoxymethyl)oxetane
A3362-1G A3362-5G
TCIAA3362-1GEA 86 EUR
TCIAA3362-1G TCIAA3362-5G
3-[(Allyloxy)methyl]-3-ethyloxetane ≥98.0% (por GC)
3-[(Allyloxy)methyl]-3-ethyloxetane
Formula: C₉H₁₆O₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD17012910
Núm. CAS: 3207-04-3
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %