9-Acetylcarbazole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
A3373-1G A3373-5G
TCIAA3373-1GEA 25 EUR
TCIAA3373-1G TCIAA3373-5G
9-Acetylcarbazole ≥98.0% (por GC)
9-Acetylcarbazole
Formula: C₁₄H₁₁NO
Número MDL: MFCD00087027
Núm. CAS: 574-39-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 79.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency