2,2'-Dihydroxyazobenzene ≥98.0% (by HPLC, titration analysis) para espectrofotometría, for fluorimetry
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: DHAB, 2,2'-Azodiphenol, 2,2-Dihydroxyazobenzene
A5005-1G A5005-5G
TCIAA5005-1GEA 85 EUR
TCIAA5005-1G TCIAA5005-5G
2,2'-Dihydroxyazobenzene ≥98.0% (by HPLC, titration analysis) para espectrofotometría, for fluorimetry
2,2'-Dihydroxyazobenzene
Spectrophotometric and fluorimetric reagent for Al, Mg and other metals
Formula: C₁₂H₁₀N₂O₂
MW: 214.22 g/mol
Número MDL: MFCD00002182
Núm. CAS: 2050-14-8
EINECS: 218-082-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 170.0 to 179.0 deg-C