Sulphonazo III sodium salt ≥90.0% (by HPLC) para espectrofotometría
Proveedor: TCI
Atención
A5010-1G A5010-5G
TCIAA5010-1GEA 72 EUR
TCIAA5010-1G TCIAA5010-5G
Sulphonazo III sodium salt ≥90.0% (by HPLC) para espectrofotometría
Sulphonazo III sodium salt
Spectrophotometric reagent for alkaline earth metals and indicator for the precipitation titration of SO4 with Ba
Formula: C₂₂H₁₆N₄O₁₄S₄
Número MDL: MFCD00003942
Núm. CAS: 68504-35-8
EINECS: 270-924-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark green to Black powder to crystal
Purity (HPLC) min. 90.0 area%
Sensitiveness Colorimetric Test : Turn Purple with Barium