Stilbazo spectrophotometric reagent for Al and other metals
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Stilbene-4,4'-bis[(1-azo)-3,4-dihydroxybenzene]-2,2'-disulphonic Acid Diammonium Salt
A5011-1G
A5011-5G
TCIAA5011-1GEA
54
EUR
TCIAA5011-1G
TCIAA5011-5G
Stilbazo spectrophotometric reagent for Al and other metals
Stilbazo
Formula:
C₂₆H₂₆N₆O₁₀S₂ MW: 646,65 g/mol |
Número MDL:
MFCD00045752 Núm. CAS: 1571-36-4 EINECS: 216-389-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Red to Dark blue to Black powder to crystal |
Molar absorbance (Al complex) | min. 20,000 (502.0 to 512.0 nm) |
Absorbance (E1%1cm) | min. 600 (pH 5.0 buffer sol., 408.0 to 412.0 nm) |
Drying loss | max. 10.0 % |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)