TPPS hydrate (=tetraphenylporphyrin tetrasulphonic acid hydrate) ≥85.0% (by HPLC) para espectrofotometría
Proveedor: TCI
Sinónimos:
Tetraphenylporphyrin Tetrasulphonic acid, 4,4′,4″,4″′-(Porphine-5,10,15,20-tetrayl)tetrakis(benzenesulphonic acid), 5,10,15,20-Tetrakis(4-sulphophenyl)porphyrin
A5013-1G
A5013-100MG
TCIAA5013-1GEA
141
EUR
TCIAA5013-1G
TCIAA5013-100MG
TPPS hydrate (=tetraphenylporphyrin tetrasulphonic acid hydrate) ≥85.0% (by HPLC) para espectrofotometría
TPPS hydrate (=tetraphenylporphyrin tetrasulphonic acid hydrate)
Ultra-high sensitive spectrophotometric reagent for transition metals
Formula:
C₄₄H₃₀N₄O₁₂S₄ MW: 934,98 g/mol |
Número MDL:
MFCD00070632 Núm. CAS: 35218-75-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Dark blue powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 85.0 area% |
Molar extinction coefficient | min. 430,000 (pH 7.5, 415.0 to 420.0 nm) |
Water | 3.0 to 8.5 % |