N-(4-Aminobutyl)-N-ethylisoluminol ≥97.0% (by titrimetric analysis) chemiluminescence reagent
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 6-[N-(4-Aminobutyl)-N-ethylamino]-2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione, ABEI
A5304-1G A5304-100MG
TCIAA5304-1GEA 520 EUR
TCIAA5304-1G TCIAA5304-100MG
N-(4-Aminobutyl)-N-ethylisoluminol ≥97.0% (by titrimetric analysis) chemiluminescence reagent
N-(4-Aminobutyl)-N-ethylisoluminol
Formula: C₁₄H₂₀N₄O₂
Número MDL: MFCD00010559
Núm. CAS: 66612-29-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Sensitiveness Emits fluorescence in the presence of hydrogen peroxide and hemin