Fluoral-P (=4-amino-3-penten-2-one) ≥98.0% (by GC, titration analysis) fluorimetric reagent for aldehydes
Proveedor: TCI
Atención
A5350-1G A5350-5G
TCIAA5350-1GEA 20 EUR
TCIAA5350-1G TCIAA5350-5G
Fluoral-P (=4-amino-3-penten-2-one) ≥98.0% (by GC, titration analysis) fluorimetric reagent for aldehydes
Fluoral-P (=4-amino-3-penten-2-one)
Formula: C₅H₉NO
Pto. Ebullición: 214°C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00043715
Núm. CAS: 1118-66-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 40.0 to 42.0 deg-C