PTIO (=2-phenyl-4,4,5,5-tetramethylimidazoline-3-oxide-1-oxyl) ≥98.0% (by titrimetric analysis) free radical
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2-Phenyl-4,4,5,5-tetramethylimidazoline-1-oxyl 3-oxide, 4,5-Dihydro-4,4,5,5-tetramethyl-2-phenyl-1H-imidazol-1-yloxy-1-oxide, 2-Phenyl-4,4,5,5-tetramethylimidazoline-3-oxide-1-oxyl, PTIO
A5440-1G A5440-5G
TCIAA5440-1GEA 85 EUR
TCIAA5440-1G TCIAA5440-5G
PTIO (=2-phenyl-4,4,5,5-tetramethylimidazoline-3-oxide-1-oxyl) ≥98.0% (by titrimetric analysis) free radical
PTIO (=2-phenyl-4,4,5,5-tetramethylimidazoline-3-oxide-1-oxyl)
Stable free radical reagent for the simultaneous determination of NO and NO2 in the atmosphere.
Formula: C₁₃H₁₇N₂O₂
MW: 233,29 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00059929
Núm. CAS: 18390-00-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Blue to Dark blue powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Lambda max. 358.0 to 362.0 nm (EtOH)
Molar extinction coefficient min. 10,000 (EtOH, 358.0 to 362.0 nm)