N-Chloromethyl-4-nitrophthalimide ≥98.0% (by titrimetric analysis) for HPLC labeling
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Nitro-N-chloromethylphthalimide
A5503-1G A5503-5G
TCIAA5503-1GEA 69 EUR
TCIAA5503-1G TCIAA5503-5G
N-Chloromethyl-4-nitrophthalimide ≥98.0% (by titrimetric analysis) for HPLC labeling
N-Chloromethyl-4-nitrophthalimide
Formula: C₉H₅ClN₂O₄
MW: 240,60 g/mol
Número MDL: MFCD00059889
Núm. CAS: 54455-37-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 153.0 to 157.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency