Nɑ-(5-Fluoro-2,4-dinitrophenyl)-D-leucinamide ≥98.0% (by HPLC) HPLC labeling reagent for e.e. determination
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Nɑ-(2,4-Dinitro-5-fluorophenyl)-D-leucinamide
A5524-1G A5524-100MG
TCIAA5524-1GEA 447 EUR
TCIAA5524-1G TCIAA5524-100MG
Nɑ-(5-Fluoro-2,4-dinitrophenyl)-D-leucinamide ≥98.0% (by HPLC) HPLC labeling reagent for e.e. determination
Nalpha-(5-Fluoro-2,4-dinitrophenyl)-D-leucinamide
Formula: C₁₂H₁₅FN₄O₅
MW: 314.27 g/mol
Número MDL: MFCD03844762
Núm. CAS: 178065-30-0
UN: 1325
ADR: 4.1 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Optical purity (LC) min. 99.0 ee%
Melting point 169.0 to 173.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -2.0 to -6.0 deg (C=1, Acetone)