(S)-(+)-DBD-Py-NCS [=(S)-(+)-4-(N,N-Dimethylaminosulphonyl)-7-(3-isothiocyanatopyrrolidin-1-yl)-2,1,3-benzoxadiazole] ≥98.0% (by HPLC) for HPLC labeling
Proveedor: TCI
Sinónimos: (S)-(+)-4-(N,N-Dimethylaminosulphonyl)-7-(3-isothiocyanatopyrrolidin-1-yl)-2,1,3-benzoxadiazole, (S)-(+)-4-(N,N-Dimethylaminosulphonyl)-7-(3-isothiocyanatopyrrolidin-1-yl)benzofurazan
A5569-100MG A5569-500MG
TCIAA5569-100MGEA 213 EUR
TCIAA5569-100MG TCIAA5569-500MG
(S)-(+)-DBD-Py-NCS [=(S)-(+)-4-(N,N-Dimethylaminosulphonyl)-7-(3-isothiocyanatopyrrolidin-1-yl)-2,1,3-benzoxadiazole] ≥98.0% (by HPLC) for HPLC labeling
(S)-(+)-DBD-Py-NCS [=(S)-(+)-4-(N,N-Dimethylaminosulphonyl)-7-(3-isothiocyanatopyrrolidin-1-yl)-2,1,3-benzoxadiazole]
Formula: C₁₃H₁₅N₅O₃S₂
MW: 353,42 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00671494
Núm. CAS: 163927-32-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 157.0 to 161.0 deg-C