Dibutylammonium acetate ∼0.5 mol/L in water para cromatografía en par iónico, para LC-MS
Proveedor: TCI
A5702-10ML
A5702-100ML
TCIAA5702-10MLEA
17
EUR
TCIAA5702-10ML
TCIAA5702-100ML
Dibutylammonium acetate ∼0.5 mol/L in water para cromatografía en par iónico, para LC-MS
Dibutylammonium acetate
Formula:
C₈H₁₉N |
Número MDL:
MFCD00191381 Núm. CAS: 19070-91-8 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless clear liquid |
Concentration | 0.50 to 0.53 mol/L |
Absorbance (230nm) | max. 1.600 |
Absorbance (254nm) | max. 0.050 |
Absorbance (270nm) | max. 0.020 |