Diamylammonium acetate ∼0.5 mol/L in water para cromatografía en par iónico, para LC-MS
Proveedor: TCI
Sinónimos: IPC-DAAA
A5704-100ML A5704-10ML
TCIAA5704-100MLEA 176 EUR
TCIAA5704-100ML TCIAA5704-10ML
Diamylammonium acetate ∼0.5 mol/L in water para cromatografía en par iónico, para LC-MS
Diamylammonium acetate
Formula: C₁₂H₂₇NO₂
MW: 217.35 g/mol
Número MDL: MFCD03093618
Núm. CAS: 211676-91-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7dd7b03522d5d03ef89acc133b2ab8cade2a26c8&vid=db532c616222d86d85d89bddcc99254457105464&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless clear liquid
Concentration (Nonaqueous Titration) 0.50 to 0.55 mol/L
Absorbance (230nm) max. 2.000
Absorbance (254nm) max. 0.200
Absorbance (270nm) max. 0.200