Malonamida ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
A17939.0E A17939.22 A17939.36
A17939.0EEA 712 EUR
A17939.0E A17939.22 A17939.36
Malonamida ≥98%
Malonamida
Purity: 98% CAS No.: 108-13-4 Molecular Formula: C3H6N2O2 Formula Weight: 102.09 Melting Point: 167-171° Beilstein Reference: 1751401
Formula: C₃H₆N₂O₂
MW: 102,09 g/mol
Pto. Ebullición: 461 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 167…171 °C
Densidad: 1,43 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008034
Núm. CAS: 108-13-4
EINECS: 203-553-8