Ácido heptafluorobutírico ∼0.5 mol/L water Ionpair, LC-MS
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Perfluorobutyric acid, HFBA, Heptafluorobutanoic acid
A5713-10ML A5713-100ML
TCIAA5713-10MLEA 30 EUR
TCIAA5713-10ML TCIAA5713-100ML
Ácido heptafluorobutírico ∼0.5 mol/L water Ionpair, LC-MS
Ácido heptafluorobutírico
Formula: C₄HF₇O₂
MW: 214.04 g/mol
Pto. Ebullición: 121
Pto. de fusión: -17.5
Densidad: 1.764
Número MDL: MFCD00004171
Núm. CAS: 375-22-4
EINECS: 206-786-3
UN: 3265
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03a220ced9f1da64127e0e8f7ed78a95ac2f0bb5&vid=72387085ca50d4f9110e6bd037f446af3a54a0c2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 0.50 to 0.55 mol/L
Absorbance (254nm) max. 0.350
Absorbance (270nm) max. 0.100