Undecafluorohexanoic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis), High Grade para cromatografía en par iónico, para LC-MS
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Perfluorohexanoic Acid, IPC-PFFA-6
A5722-1G A5722-5G
TCIAA5722-1GEA 68 EUR
TCIAA5722-1G TCIAA5722-5G
Undecafluorohexanoic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis), High Grade para cromatografía en par iónico, para LC-MS
Undecafluorohexanoic acid
Formula: C₆HF₁₁O₂
MW: 314.05 g/mol
Pto. Ebullición: 157°C
Pto. de fusión: 14°C
Densidad: 1.76
Número MDL: MFCD00198040
Núm. CAS: 307-24-4
EINECS: 206-196-6
UN: 3265
ADR: 8 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Absorbance (230nm) max. 0.20
Absorbance (254nm) max. 0.01