Benzal diacetate ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Benzylidene Diacetate
B0010-25G B0010-500G
TCIAB0010-25GEA 47 EUR
TCIAB0010-25G TCIAB0010-500G
Benzal diacetate ≥95.0% (por GC)
Benzal diacetate
Formula: C₁₁H₁₂O₄
Pto. Ebullición: 154°C
Número MDL: MFCD00059206
Núm. CAS: 581-55-5
EINECS: 209-469-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 42.0 to 46.0 deg-C