Ácido bencenosulfónico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
B0030-25G B0030-500G
TCIAB0030-25GEA 28 EUR
TCIAB0030-25G TCIAB0030-500G
Ácido bencenosulfónico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Ácido bencenosulfónico
Formula: C₆H₆O₃S
Número MDL: MFCD00011689
Núm. CAS: 98-11-3
UN: 2585
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Red powder to lump
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in Water transparency
Water 9.0 to 12.0 %