Ethyl benzenesulphonate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Benzenesulphonic Acid Ethyl Ester
B0032-25G B0032-500G B0032-100G
TCIAB0032-25GEA 29 EUR
TCIAB0032-25G TCIAB0032-500G TCIAB0032-100G
Ethyl benzenesulphonate ≥98.0% (por GC)
Ethyl benzenesulphonate
Formula: C₈H₁₀O₃S
MW: 186,23 g/mol
Pto. Ebullición: 156°C
Número MDL: MFCD00025033
Núm. CAS: 515-46-8
EINECS: 208-200-1
Índice Merck: 14,01070
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Ester Value) min. 98.0 %