Sodium benzenesulphonate ≥96.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Benzenesulphonic acid Sodium Salt, Benzenesulphonic acid, sodium salt, Benzenesulphonate sodium
B0035-25G B0035-500G B0035-100G
TCIAB0035-25GEA 32 EUR
TCIAB0035-25G TCIAB0035-500G TCIAB0035-100G
Sodium benzenesulphonate ≥96.0% (by HPLC, titration analysis)
Sodium benzenesulphonate
Formula: C₆H₆O₃S
Número MDL: MFCD00065179
Núm. CAS: 515-42-4
EINECS: 208-198-2
Índice Merck: 14,01070
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 96.0 %