2,3-Benzofluorene ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
2,3-Benzfluorene
B0059-100MG
B0059-1G
TCIAB0059-100MGEA
46
EUR
TCIAB0059-100MG
TCIAB0059-1G
2,3-Benzofluorene ≥97.0% (por GC)
2,3-Benzofluorene
Formula:
C₁₇H₁₂ Pto. Ebullición: 402°C |
Número MDL:
MFCD00003595 Núm. CAS: 243-17-4 EINECS: 205-952-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Green to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 209.0 to 214.0 deg-C |