2-[Bis(4-hydroxyphenyl)methyl]benzyl alcohol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 4,4'-((2-(Hydroxymethyl)phenyl)methylene)diphenol, Phenolphthalol
B0100-5G B0100-25G
TCIAB0100-5GEA 84 EUR
TCIAB0100-5G TCIAB0100-25G
2-[Bis(4-hydroxyphenyl)methyl]benzyl alcohol ≥98.0% (por GC)
2-[Bis(4-hydroxyphenyl)methyl]benzyl alcohol
Formula: C₂₀H₁₈O₃
MW: 306,36 g/mol
Número MDL: MFCD00059144
Núm. CAS: 81-92-5
EINECS: 201-386-5
Índice Merck: 14,07245
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 202.0 to 205.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency