3-Buten-2-ylacetate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
B0128.0005 B0128-25G B0128-5G
TCIAB0128.0005EA 0 EUR
TCIAB0128.0005 TCIAB0128-25G TCIAB0128-5G
3-Buten-2-ylacetate ≥98.0% (por GC)
3-Buten-2-ylacetate
Formula: C₆H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 112°C
Número MDL: MFCD00026202
Núm. CAS: 6737-11-7
UN: 3272
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %