2-Ethylhexyl butyrate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B0130-25ML B0130-500ML
TCIAB0130-25MLEA 32 EUR
TCIAB0130-25ML TCIAB0130-500ML
2-Ethylhexyl butyrate ≥98.0% (por GC)
2-Ethylhexyl butyrate
Formula: C₁₂H₂₄O₂
Pto. Ebullición: 237°C
Número MDL: MFCD00059428
Núm. CAS: 25415-84-3
EINECS: 246-959-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %