(±)-2-Bromopentano ≥85.0% (por GC) (contains ca. 12% 3-Bromopentane)
Proveedor: TCI
Atención
B0232-25ML B0232-500ML
TCIAB0232-25MLEA 31 EUR
TCIAB0232-25ML TCIAB0232-500ML
(±)-2-Bromopentano ≥85.0% (por GC) (contains ca. 12% 3-Bromopentane)
(±)-2-Bromopentano
Formula: H₃CBrCH(CH₂)₂CH₃
Pto. Ebullición: 117°C
Pto. de inflamación: 32°C
Número MDL: MFCD00000160
Núm. CAS: 107-81-3
EINECS: 203-521-3
UN: 2343
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %