Benzyl butyl ether ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B0239-25G B0239-5G
TCIAB0239-25GEA 129 EUR
TCIAB0239-25G TCIAB0239-5G
Benzyl butyl ether ≥95.0% (por GC)
Benzyl butyl ether
Formula: C₁₁H₁₆O
MW: 164,25 g/mol
Pto. Ebullición: 220°C
Pto. de inflamación: 91°C
Número MDL: MFCD00039954
Núm. CAS: 588-67-0
EINECS: 209-626-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %