Ácido naftaleno-2-sulfónico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
B0258-25G B0258-500G
TCIAB0258-25GEA 16 EUR
TCIAB0258-25G TCIAB0258-500G
Ácido naftaleno-2-sulfónico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Ácido naftaleno-2-sulfónico
Formula: C₁₀H₈O₃S
Número MDL: MFCD00149271
Núm. CAS: 120-18-3
EINECS: 204-375-3
UN: 2585
ADR: 8,III
Índice Merck: 14,06377
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (calcd. on anh.substance)
Water max. 10.0 %
Sulfuric acid max. 0.2 %