3,5-Diphenyl-1-(4-biphenylyl)formazan ≥95.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 3,5-Diphenyl-1-(p-diphenylyl)formazan
B0277-1G B0277-100MG
TCIAB0277-1GEA 175 EUR
TCIAB0277-1G TCIAB0277-100MG
3,5-Diphenyl-1-(4-biphenylyl)formazan ≥95.0% (by HPLC)
3,5-Diphenyl-1-(4-biphenylyl)formazan
Formula: C₂₅H₂₀N₄
MW: 376,46 g/mol
Número MDL: MFCD00059680
Núm. CAS: 21520-85-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to Brown to Dark purple powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%