3,5-Diphenyl-1-(1-naphthyl)formazan ≥97.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Violet Tetrazolium Formazan, Tetrazolium Violet Formazan
B0281-1G B0281-100MG
TCIAB0281-1GEA 95 EUR
TCIAB0281-1G TCIAB0281-100MG
3,5-Diphenyl-1-(1-naphthyl)formazan ≥97.0% (by HPLC)
3,5-Diphenyl-1-(1-naphthyl)formazan
Formula: C₂₃H₁₈N₄
MW: 350,43 g/mol
Número MDL: MFCD00059534
Núm. CAS: 1719-72-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%