TNBT diformazan
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Tetranitro Blue Tetrazolium Diformazan, 1,1'-(3,3'-Dimethoxy-4,4'-diphenylene)bis-3,5-di(p-nitrophenyl)diformazan
B0282-1G B0282-100MG
TCIAB0282-1GEA 163 EUR
TCIAB0282-1G TCIAB0282-100MG
TNBT diformazan
TNBT diformazan
Formula: C₄₀H₃₀N₁₂O₁₀
MW: 838.75 g/mol
Número MDL: MFCD00059831
Núm. CAS: 19333-63-2
UN: 1325
ADR: 4.1 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Red to Dark blue to Black powder to crystal
Lambda max. 513.0 to 517.0 nm (DMF)