3,5-Diphenyl-1-(p-tolyl)formazan ≥96.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
B0285-1G
B0285-100MG
TCIAB0285-1GEA
326
EUR
TCIAB0285-1G
TCIAB0285-100MG
3,5-Diphenyl-1-(p-tolyl)formazan ≥96.0% (by HPLC)
3,5-Diphenyl-1-(p-tolyl)formazan
Formula:
C₂₀H₁₈N₄ |
Número MDL:
MFCD00059316 Núm. CAS: 13412-07-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Amber to Brown to Dark green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 96.0 area% |