2-Naphthyl phenyl ketone ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
2-Benzoylnaphthalene
B0301-25G
B0301-5G
TCIAB0301-25GEA
317
EUR
TCIAB0301-25G
TCIAB0301-5G
2-Naphthyl phenyl ketone ≥98.0% (por GC)
2-Naphthyl phenyl ketone
Formula:
C₁₇H₁₂O MW: 232,28 g/mol Pto. Ebullición: 225°C |
Número MDL:
MFCD00004106 Núm. CAS: 644-13-3 EINECS: 211-410-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 80.0 to 84.0 deg-C |
Solubility in hot Methanol | almost transparency |