2,3-Diphenyl-5-(2-thienyl)tetrazolium chloride ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: STC
B0325-1G B0325-100MG
TCIAB0325-1GEA 337 EUR
TCIAB0325-1G TCIAB0325-100MG
2,3-Diphenyl-5-(2-thienyl)tetrazolium chloride ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
2,3-Diphenyl-5-(2-thienyl)tetrazolium chloride
Formula: C₁₇H₁₃ClN₄S
Número MDL: MFCD00060088
Núm. CAS: 38800-20-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %